Documentos clave
GF48336352
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT055150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 483-363-52
Longitud
0.2 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)