GF44680596
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.05mm, L 1000 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinónimos:
IM307100
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 446-805-96
L
1000 mm
wall thickness
0.025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)