GF35844419
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 100g, 45micron max. particle size
Sinónimos:
NI036010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 358-444-19
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)