GF24550837
Cinc
rod, 2.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
ZN007902
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensayo
≥99.99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 245-508-37
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longitud
200 mm
diámetro
2.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)