Documentos clave
GF23515332
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 36 mm diameter, length 50 mm, condition ground
Sinónimos:
FE087946
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 235-153-32
Longitud
50 mm
diámetro
36 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)