GF22979526
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI050274
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 229-795-26
L × An × grosor
1 m × 1 mm × 0.20 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)