Documentos clave
GF21530393
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.75mm wall thickness, 1.5mm inside diameter, hard
Sinónimos:
FE247200
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 215-303-93
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.75 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)