Documentos clave
GF20654232
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinónimos:
PT015148
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 206-542-32
Longitud
0.5 m
diámetro
0.38 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)