GF20448446
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm
Sinónimos:
AC303050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 204-484-46
size
500 × 500 mm
thickness
0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)