GF18383586
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 22 mm, L 1000 mm, natural
Sinónimos:
FP357922
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 183-835-86
Longitud
1000 mm
Diámetro
22 mm
color
natural
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)