GF17325356
Zirconium nitride
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
ZR536010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 173-253-56
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)