GF17235828
Aluminum
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL000422
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 172-358-28
resistividad
2.6548 μΩ-cm
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.025 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)