GF14196067
Nickel
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
Sinónimos:
NI006021
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.8%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 141-960-67
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño medio de partícula
3-7 μm (FSSR)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)