GF02863841
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 100g
Sinónimos:
FE226010
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 028-638-41
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)