GF02153315
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 1000 m, filament diameter 0.01mm
Sinónimos:
AM325705
About This Item
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 021-533-15
L
1000 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)