Merck
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
Sinónimos:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
636726
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)