E23909
Ethyl dichlorothiophosphate
95%
Sinónimos:
Ethyl phosphorodichloridothionate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
10 mmHg ( 55 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
Clave InChI
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?