Key Documents
DWK374320
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Small Glass Sinker (fits 2 and 3mm ID Tubing)
Sinónimos:
374320
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
material
polypropylene nozzle
agency
suitable for EPA OTM-45
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 374320
Application
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Features and Benefits
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo