Merck
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 11-5000-S
P × Al
12 mm × 32 mm
tamaño del tapón
11 mm
volumen
2.0 mL
Aplicación
Chromatography
Características y beneficios
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)