CLS980013
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 9 mL
Sinónimos:
Corning® 9800
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 72
case of 720
fabricante / nombre comercial
Corning 9800-13
D.E. × L
13 mm × 100 mm
capacidad
9 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (test)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)