Documentos clave
CLS882114
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Junta
joint: ST/NS14/20
fabricante / nombre comercial
Corning 8821-14
Longitud
60 mm
Descripción general
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)