CLS7080012
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 12 mm × 75 mm
Sinónimos:
Corning® 70800
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
case of 200
fabricante / nombre comercial
Corning 70800-12
diám. × L
12 mm × 75 mm
volumen
5 mL
color
clear
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)