CLS513951L
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
cap
graduations
envase
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 51395-1L
disponibilidad
not available in EU
diámetro del cuello de botella
30 mm
capacidad
1,000 mL
diám. × Al
101 mm × 225 mm
Adaptador
25
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)