CLS4980125
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
joint stopper5
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
subdivision 25 mL
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 4980-125
disponibilidad
not available in EU
intervalo de medición del volumen
50-125 mL
capacidad
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)