CLS49502L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 4950-2L
capacidad
2,000 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)