CLS4620500
Pyrex® distilling flask
capacity 500 mL
Sinónimos:
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Productos recomendados
Materiales
round bottom flask
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 4620-500
capacidad
500 mL
matraz D.E. × Al
102 mm × 268 mm
brazo lateral D.E. × L
9 mm × 130 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)