CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
Sinónimos:
Corning® 39533
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 39533-12EC
tamaño de poro
70-220 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)