CLS31760500C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 500 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Sinónimos:
glass bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Junta
joint: ST/NS stopper40/50
Características
cap
fritted
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 31760-500C
capacidad
500 mL
diám. × Al
64 mm × 300 mm
tuberías D.E.
8 mm
tamaño de poro
porositycoarse
coarse
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)