CLS29821L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 2982
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
volumen
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)