Merck
C68105
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-phenylpropane
99%
Sinónimos:
(3-Chloro-1-propyl)benzene, 3-Phenylpropyl chloride, Hydrocinnamyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.64
Beilstein:
507635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clave InChI
XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xinguang Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 125-131 (2015-07-25)
Concentration of blood catecholamines (CAs) is linked to a host of cardiovascular diseases, including hypertension and stenocardia. The matrix interferences and low concentration require tedious sample pretreatment methods before quantitative analysis by the gold standard method of high-performance liquid chromatography-electrochemical