Merck
C30604
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyryl chloride
99%
Sinónimos:
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
141.00
Beilstein:
773860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
824 °F
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Clave InChI
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)