BR781620
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Sinónimos:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Productos recomendados
Materiales
colorless wells
flat bottom
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781620
tamaño
100 μL
384 wells
volumen de trabajo
100 μL
color
transparent
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)