Documentos clave
BR780760
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.43
Materiales
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780760
capacidad
0.5 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)