BR708214
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 195-350 mm, individual adjustment of length
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
FEP tube
fabricante / nombre comercial
BRAND 708214
envase
1 ea of
Longitud
195-350 mm
D.E.
6 mm
capacidad
1, 2, 5 and 10 mL
Descripción general
Adjusts to various bottle heights.
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)