Documentos clave
BMSR2020500
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 6 x 50 mL
Sinónimos:
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.11
Características
to hold 6 x 50 mL
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific R2020-500
Descripción general
Additional tube holders to fit the Benchmark RotoMini rotator.
Aplicación
Mixing of samples in tubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)