Merck
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
432.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
assay
98% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI key
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)