Merck
95350
Sigma-Aldrich
meso-Tartaric acid monohydrate
≥97%
Sinónimos:
Mesotartaric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O6 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
168.10
Beilstein:
1725146
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021705
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or crystals
impurezas
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
Clave InChI
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Aplicación
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)