936383
Mc-Val-Cit-PAB
≥95%
Sinónimos:
Mc-Val-Cit-PAB, 6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide, N-[(1S)-1-[[(1S)-4-(carbamoylamino)-1-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]carbamoyl]butyl]carbamoyl]-2-methylpropyl]-6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanamide, N-[6-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide (ACI), L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]- (9CI, ACI)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or crystals
color
white to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[C@@H](NC([C@@H](NC(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)=O)[C@H](C)C)=O)(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)CCCNC(N)=O
InChI
1S/C28H40N6O7/c1-18(2)25(33-22(36)8-4-3-5-16-34-23(37)13-14-24(34)38)27(40)32-21(7-6-15-30-28(29)41)26(39)31-20-11-9-19(17-35)10-12-20/h9-14,18,21,25,35H,3-8,15-17H2,1-2H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,36)(H3,29,30,41)/t21-,25-/m0/s1
InChI key
AMKBTTRWLGVRER-OFVILXPXSA-N
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)