934062
Óxido de alúmina
alpha phase, nanopowder, 135 nm avg. part. size, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
nanopowder
composición
Al2O3
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tam. prom. pieza
135 nm
tamaño de partícula
135 nm
mp
2040 °C (lit.)
densidad aparente
0.18 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)