Merck
929948
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Sinónimos:
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C21H40O4
Peso molecular:
395.55
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥-98% (CP)
concentración
100 μg/mL in methanol
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8+1,12+1,16+1
Clave InChI
RUDATBOHQWOJDD-AQETUQINSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)