922978
TpOx-n-Bu
Sinónimos:
8-Butyl-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.