915424
Benceno-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Hexadeuterobenceno
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥95 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
density
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)