Documentos clave
914681
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
Sinónimos:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
descripción
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Nivel de calidad
Formulario
nanofiber
powder (fluffy)
Fibra: diám. × L
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
superficie
30-50 m2/g
color
white
Tamaño del cristalito principal
(alpha)
conductividad
<10^-16 S/cm (Electrical)
mp
2072 °C
cadena SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Clave InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Alpha alumina nanofibers has applications in as an abrasive, advanced ceraminc material, electrical components, electrical insulator, thermal conductor, and as nanocomposities.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.