912654
N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
≥95%
Sinónimos:
N-Chloroacetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, Electrophilic scout fragment, KB03, Scout fragment for targetable cysteine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
InChI
1S/C10H6ClF6NO/c11-4-8(19)18-7-2-5(9(12,13)14)1-6(3-7)10(15,16)17/h1-3H,4H2,(H,18,19)
Clave InChI
LEYIUTOAQOUAFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)