Merck
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
contiene
500 ppm MEHQ as stabilizer
color
colorless to pale yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)