909254
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H20BF6N
Peso molecular:
435.21
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorías relacionadas
Aplicación
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)