908274
3-Chlorotyrosine-13C9,15N hydrochloride
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C9H11Cl215NO3
Peso molecular:
262.02
Código UNSPSC:
41116105
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+10
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)