905836
Gold nanospheres
100 nm, FITC and protein A functionalized, powder
Sinónimos:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
Acerca de este artículo
Saltar a
Formulario
nanospheres
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | 905593 | 905747 | 905755 |
---|---|---|---|
form nanospheres, powder | form nanospheres, powder | form nanospheres, powder | form nanospheres, powder |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)