901592
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.8935 g/mL
cadena SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Sulfur dioxide solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
- Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
- Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Valuable reagent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
0.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chemical reduction of graphene oxide to graphene by sulfur-containing compounds
Chen W, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 19885-19890 (2010)
Reduction and deposition of arsenic in copper electrolyte
ZHOU W, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 21, 2772-2777 (2011)