901183
Propylhydrazine hydrochloride
Sinónimos:
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]Cl.NNCCC
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)